Få mere at vide
D(-)-Kininsyre, 98+%
Artikelnummer. 10146130 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10146130 25 g Glasflaske 25g
10659014 100 g Glasflaske 100g
11995071 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10146130 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 160500250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192,17 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-95-2
Molekylær formel C7H12O6
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00003864
InChI nøgle AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC navn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Quinic acid
Smeltepunkt 166,0 °C til 168,0 °C
Farve Hvid til gul
Antændelsesrest 0,1% maks.
Tab ved tørring 2% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel (HO)4C6H7CO2H
Mængde 25 g
Merck Index 15,8175
Specifik rotationstilstand - 44,00 (20,00 °C c=11,2,H2O)
Specifik rotation −44.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 400 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i glasider eddikesyre og alkohol
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98+%
Fysisk form Krystallinsk pulver