Få mere at vide
D-(-)-Quinic acid, 98%
Artikelnummer. p-7046614
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
Artikelnummer. 11398216
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L15238.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192.17 g/mol
D(-)-Quinic Acid bruges til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D(-)-Quinic Acid anvendes til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Opløselighed Opløseligt i vand
(400g/L), methanol og dimethylsulfoxid.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-95-2
Molekylær formel C7H12O6
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00003864
InChI nøgle AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC navn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Quinic acid
Smeltepunkt 162°C to 167°C
Lugt Odorless
Mængde 5 g
Beilstein 2212412
Merck Index 14,8059
Opløselighedsinformation Soluble in water (400g/L),methanol and dimethyl sulfoxide.
Optisk rotation −44° (c=20 in Water)
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98%