Få mere at vide
D-(-)-Quininsyre, 98%
Artikelnummer. 11398216
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398216 5 g 5g
11308226 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11398216 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L15238.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 77-95-2 | C7H12O6 | 192,17 g/mol
D(-)-Quinic Acid bruges til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D(-)-Quinic Acid anvendes til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Opløselighed Opløseligt i vand
(400g/L), methanol og dimethylsulfoxid.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 77-95-2
Molekylær formel C7H12O6
Molekylvægt (g/mol) 192.17
MDL nummer MFCD00003864
InChI nøgle AAWZDTNXLSGCEK-UHFFFAOYNA-N
Synonym quinic acid, d---quinic acid, --quinic acid, chinic acid, kinic acid, chinasaure, quinate, l-quinic acid, d-quinic acid, unii-058c04bgyi
PubChem CID 6508
IUPAC navn (3R,5R)-1,3,4,5-tetrahydroxycyclohexan-1-carboxylsyre
SMIL OC1CC(O)(CC(O)C1O)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Quinic acid
Smeltepunkt 162 °C til 167 °C
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Beilstein 2212412
Merck Index 14,8059
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand (400 g/L), methanol og dimethylsulfoxid.
Optisk rotation −44° (c=20 i vand)
Formel vægt 192.17
Procent renhed 98%