Få mere at vide
D-(-)-Quininsyre, 98%
Beskrivelse
D(-)-Quinic Acid bruges til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D(-)-Quinic Acid anvendes til syntese af medicin mod influenza/svineinfluenza.
Opløselighed Opløseligt i vand
(400g/L), methanol og dimethylsulfoxid.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(-)-Quinic acid |
| Smeltepunkt | 162 °C til 167 °C |
| Lugt | Lugtfri |
| Mængde | 25 g |
| Beilstein | 2212412 |
| Merck Index | 14,8059 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (400 g/L), methanol og dimethylsulfoxid. |
| Optisk rotation | −44° (c=20 i vand) |
| Formel vægt | 192.17 |
| Procent renhed | 98% |