Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Psicose |
| Smeltepunkt | 109,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 97,5% min. (ELSD) (HPLC) |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, uopløselig i acetone |
| Formel vægt | 180.16 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Pulver |