Få mere at vide
D-Psicose, 98%
Artikelnummer. 15355068 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15355068 1 g 1g
15365068 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15355068 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 456270010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2925.00 DKK
    2484.65 DKK / 1g
    Spare 440.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 551-68-8 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 551-68-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
MDL nummer MFCD00083478
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-PUFIMZNGSA-N
Synonym erythrohexulose, 3r,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, pseudofructose, unii-qcc18lng3e, d-ribo-hex-2-ulose, qcc18lng3e, dl-psicose, ribo-2-hexulose, d-ribo-2-ketohexose, keto-d-psicose
PubChem CID 90008
ChEBI CHEBI:27605
IUPAC navn (3R,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Psicose
Smeltepunkt 109,0 °C
Farve Hvid
Analyseprocentområde 97,5% min. (ELSD) (HPLC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig. Andre opløseligheder: opløselig i methanol, ethanol, uopløselig i acetone
Formel vægt 180.16
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver