Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Artikelnummer. 15493148
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15493148 1 g 1g
15413158 250 mg 250mg
15403158 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15493148 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. H56648.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 10284-63-6 | C7H14O6 | 194,18 g/mol
Det er en forløber for biologisk aktive fluorerede isostere af inositol, som viser cellevæksthæmmende egenskaber og har vist antidiabetiske egenskaber hos mus. Det menes at være en saltspændingsregulator i en lang række planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en forløber for biologisk aktive fluorerede isostere af inositol, som viser cellevæksthæmmende egenskaber og har vist antidiabetiske egenskaber hos mus. Det menes at være en saltspændingsregulator i en lang række planter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10284-63-6
Molekylær formel C7H14O6
Molekylvægt (g/mol) 194.18
MDL nummer MFCD00216659
InChI nøgle DSCFFEYYQKSRSV-FEPQRWDDSA-N
Synonym d-pinitol, pinitol, 3-o-methyl-d-chiro-inositol, d-+-pinitol, inzitol, pinit, +-pinitol, methylinositol, sennitol, d-ononitol
PubChem CID 164619
IUPAC navn (1S,2S,4S,5R)-6-methoxycyclohexan-1,2,3,4,5-pentol
SMIL COC1[C@@H](O)[C@@H](O)C(O)[C@H](O)[C@H]1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Pinitol
Smeltepunkt 178 °C til 185 °C
Mængde 1 g
Merck Index 14,10361
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Optisk rotation +60° (c=1 i vand)
Formel vægt 194.18
Procent renhed 95%