Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Pinitol, 95 %
Beskrivelse
Det er en forløber for biologisk aktive fluorerede isostere af inositol, som viser cellevæksthæmmende egenskaber og har vist antidiabetiske egenskaber hos mus. Det menes at være en saltspændingsregulator i en lang række planter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det er en forløber for biologisk aktive fluorerede isostere af inositol, som viser cellevæksthæmmende egenskaber og har vist antidiabetiske egenskaber hos mus. Det menes at være en saltspændingsregulator i en lang række planter.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger Opbevares
på et køligt og tørt sted. Inkompatibel med oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Pinitol |
| Smeltepunkt | 178 °C til 185 °C |
| Mængde | 250 mg |
| Merck Index | 14,10361 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Optisk rotation | +60° (c=1 i vand) |
| Formel vægt | 194.18 |
| Procent renhed | 95% |