Få mere at vide
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11352217
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7045177
250 mg, 250mg
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 11352217
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar L09697.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
D-Phenylalaninol bruges som et chiralt hjælpestof til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er en enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal phenylalaninabsorption. Det virker som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Phenylalaninol bruges som et chiralt hjælpestof til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er en enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal phenylalaninabsorption. Det virker som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Opløselighed Opløseligt i dichlormethan
, ethylacetat, methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med kuldioxid, luft, syrer og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5267-64-1
Molekylær formel C9H13NO
MDL nummer MFCD00064298
Synonym d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d-penylalaninol, r-+-2-amino-3-phenyl-1-propanol, 2r-2-amino-3-phenylpropan-1-ol, d +-phenylalaninol, +-d-phenylalaninol, r-2-amino-3-phenyl-1-propanol, d-+-phenylalaninol, r-phenylalaninolVis mereVis mindre
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Phenylalaninol
Smeltepunkt 89°C to 94°C
Mængde 250 mg
Optisk rotation +23 ± 2° (c=5 in Ethanol)
FN nummer UN3259
Beilstein 4665408
Formel vægt 151.21
Procent renhed 98%
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >