Få mere at vide
D-Phenylalaninol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
D-Phenylalaninol bruges som et chiralt hjælpestof til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er en enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal phenylalaninabsorption. Det virker som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Phenylalaninol bruges som et chiralt hjælpestof til asymmetriske Michael-reaktioner. Det er en enantiomer af L-Phenylalaninol, en hæmmer af intestinal phenylalaninabsorption. Det virker som et hæmmende middel for de enzymer, der er ansvarlige for nedbrydningen af endorfiner.
Opløselighed Opløseligt i dichlormethan
, ethylacetat, methanol.
Bemærkninger
Air Sensitive. Opbevares væk fra luft. Opbevares under tør inert gas. Uforeneligt med kuldioxid, luft, syrer og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Phenylalaninol |
| Smeltepunkt | 89°C to 94°C |
| Mængde | 1 g |
| Optisk rotation | +23 ± 2° (c=5 in Ethanol) |
| Følsomhed | Air Sensitive |
| FN nummer | UN3259 |
| Beilstein | 4665408 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in Dichloromethane,Ethyl Acetate,Methanol. |
| Formel vægt | 151.21 |
| Procent renhed | 98% |