Få mere at vide
D-Panthenol, 98+%
Beskrivelse
D-Panthenol bruges som prækursorer i biosyntesen af coenzym A. D-Panthenol og D-Pantothenic acid anvendes i en række hudbeskyttelsesprodukter. D-pantothensyre har en rolle i at kontrollere keratinocytproliferation og -differentiering. D-Panthenol bruges til undersøgelser af hudbeskyttelsesemulsioner mod UV-bestråling og som fugtbevarende middel. Det bruges også i cremer, lotioner, shampoo, balsam og kropsvask.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-Panthenol bruges som forløbere i biosyntesen af coenzym A. D-Panthenol og D-Pantothenic acid anvendes i en række hudbeskyttelsesprodukter. D-pantothensyre har en rolle i at kontrollere keratinocytproliferation og -differentiering. D-Panthenol bruges til undersøgelser af hudbeskyttelsesemulsioner mod UV-bestråling og som fugtbevarende middel. Det bruges også i cremer, lotioner, shampoo, balsam og kropsvask.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand og
opløselig i alkohol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Panthenol |
| Tæthed | 1.162 |
| Kogepunkt | 118 °C til 120 °C (0,02 mmHg) |
| Flammepunkt | 159 °C (318 °F) |
| Brydningsindeks | 1.499 |
| Mængde | 500 g |
| Beilstein | 1724947 |
| Følsomhed | Hygroskopisk |
| Merck Index | 14,2947 |
| Opløselighedsinformation | Fuldstændig blandbar i vand og opløselig i alkohol. |
| Vis mere |