Få mere at vide
D-Panthenol, 98+%
Artikelnummer. 11418417
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11418417 100 g 100g
11428417 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11418417 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18499.22
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205.25 g/mol
D-Panthenol bruges som prækursorer i biosyntesen af coenzym A. D-Panthenol og D-Pantothenic acid anvendes i en række hudbeskyttelsesprodukter. D-pantothensyre har en rolle i at kontrollere keratinocytproliferation og -differentiering. D-Panthenol bruges til undersøgelser af hudbeskyttelsesemulsioner mod UV-bestråling og som fugtbevarende middel. Det bruges også i cremer, lotioner, shampoo, balsam og kropsvask.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-Panthenol bruges som forløbere i biosyntesen af coenzym A. D-Panthenol og D-Pantothenic acid anvendes i en række hudbeskyttelsesprodukter. D-pantothensyre har en rolle i at kontrollere keratinocytproliferation og -differentiering. D-Panthenol bruges til undersøgelser af hudbeskyttelsesemulsioner mod UV-bestråling og som fugtbevarende middel. Det bruges også i cremer, lotioner, shampoo, balsam og kropsvask.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand og
opløselig i alkohol.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Inkompatibel med oxidationsmidler. Det er hygroskopisk i naturen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-13-0
Molekylær formel C9H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.25
MDL nummer MFCD00065006
InChI nøgle SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonym dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
IUPAC navn (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
SMIL CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Panthenol
Tæthed 1.162
Kogepunkt 118°C to 120°C (0.02 mmHg)
Flammepunkt 159°C (318°F)
Brydningsindeks 1.499
Mængde 100 g
Beilstein 1724947
Følsomhed Hygroscopic
Merck Index 14,2947
Opløselighedsinformation Fully miscible in water and soluble in alcohol.
Optisk rotation −30° (c=5 in Water)
Formel vægt 205.26
Procent renhed ≥98%