Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Panthenol, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10523981 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10523981 100 g Glasflaske 100g
10104770 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10523981 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 232801000
ChemsChrom Mega Deals
Brug rabatkode 27993
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
CAS: 81-13-0 | C9H19NO4 | 205,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 81-13-0
Molekylær formel C9H19NO4
Molekylvægt (g/mol) 205.25
MDL nummer MFCD00065006
InChI nøgle SNPLKNRPJHDVJA-ZETCQYMHSA-N
Synonym dexpanthenol, d-panthenol, pantothenol, bepanthen, d-pantothenyl alcohol, ilopan, +-panthenol, bepanthene, panthoderm, thenalton
PubChem CID 131204
ChEBI CHEBI:27373
IUPAC navn (2R)-2,4-dihydroxy-N-(3-hydroxypropyl)-3,3-dimethylbutanamid
SMIL CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Panthenol
Navn note 98+%
Farve Farveløs til gul
Kogepunkt 118 °C til 120 °C (2,7 Pa)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOCH2C(CH3)2CH(OH)CONH(CH2)3OH
Brydningsindeks 1,4950 til 1,5020
Mængde 100 g
Beilstein 04,III,75
Merck Index 15, 2949
Specifik rotationstilstand +30,50° (20 °C c=5,H2O på en anden sub)
Specifik rotation +30.50
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: frit opløselig. Andre opløseligheder: frit opløselig i methanol, ethanol, sparsomt opløselig i kloroform, let opløselig i diethylether, uopløselig i fedtstoffer og olier
Formel vægt 205.26
Procent renhed 98+%
Fysisk form Viskøs væske eller halvfast væske