Få mere at vide
D-myo-inositol, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11398889 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11398889 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 11398889 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210205291
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4825.00 DKK
    4591.86 DKK / 1kg
    Spare 233.14 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Spiller en vigtig rolle som et strukturelt element for sekundære budbringere i eukaryote celler. D-myo-inositol, MP Biomedicals er en vækstfaktor for dyr og mikroorganismer. Det tjener som en vigtig bestanddel af phosphatidylinositol (PI) og phosph
Myo-Inositol er den mest udbredte form for polyoler, der fungerer som et strukturelt element af sekundære budbringere i eukaryote celler.
  • Det er en komponent af membranphospholipider, glycosylphosphatidylinositol-ankre, der binder glycoproteiner til cellemembraner, og inositolphosphat-sekundære budbringere
  • Inositol eller cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol er en kemisk forbindelse, en seksdobbelt alkohol (polyol) af cyclohexan
  • Det findes i ni mulige stereoisomerer, hvoraf den mest fremtrædende form, der er almindeligt forekommende i naturen, er cis-1,2,3,5-trans-4,6-cyclohexanhexol eller myo-inositol (tidligere navn meso-inositol)
  • Inositol er et kulhydrat, men ikke et klassisk sukker. Det har en smag, der er blevet analyseret til halvdelen af sødmen af spisesukker (saccharose)
Tekniske data
CAS 87-89-8
Smeltepunkt 220 °C til 230 °C
pH Neutral over for lakmus (10 % vandig opl.)
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 1 kg
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand (50 mg/ml); let opløseligt i alkohol; uopløseligt i æter og andre almindelige organiske opløsningsmidler.
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • D-myo-Inositol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: D-myo-Inositol