Få mere at vide
D-Myo-inositol, 99,26%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11368889 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11368889 50 g 50g
11378889 100 g 100g
11388889 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11368889 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210205250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    453.00 DKK
    430.97 DKK / 50g
    Spare 22.03 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Myo-inositol
Navn note For HPLC analysis
Farve Hvid
Tæthed 6.2g/mL
Analyseprocentområde 99.26%
Mængde 50 g
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver