Få mere at vide
D-Myo-inositol, 99,26%, Til HPLC-analyse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11471881 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11471881 500 g
1 options
Artikelnummer. 11471881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219468890
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Myo-inositol
Navn note Til HPLC-analyse
CAS 87-89-8
Farve Hvid
Tæthed 6.2g/mL
Analyseprocentområde 99.26%
Molekylær formel C6H12O6
Mængde 500 g
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
Formel vægt 180.2
Fysisk form Pulver