Få mere at vide
D-myo-Inositol, 99.2%, Cell culture reagent, For HPLC analysis, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11451881 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
100 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11451881 50 g
11461881 100 g
11481881 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11451881 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219468850
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-08-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 87-89-8
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00077932
InChI nøgle CDAISMWEOUEBRE-UHFFFAOYSA-N
Synonym scyllo-inositol, myo-inositol, inositol, muco-inositol, epi-inositol, i-inositol, meso-inositol, allo-inositol, 1d-chiro-inositol, myoinositol
PubChem CID 892
ChEBI CHEBI:24848
IUPAC navn cyclohexan-1,2,3,4,5,6-hexol
SMIL C1(C(C(C(C(C1O)O)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-myo-inositol
Navn note Molecular biology and Cell biology
Farve Hvid
Tæthed 6.2g/mL
Mængde 50 g
Formel vægt 180.2
Grad Cellekulturreagens
Fysisk form Pulver