Tekniske data
| CAS | 66009-10-7 |
| Smeltepunkt | 182°C |
| Farve | Hvid |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Molekylær formel | C12H22O11·H2O |
| MDL nummer | 198188 |
| Mængde | 10 g |
| Formel vægt | 360.32g/mol |
| Fysisk form | Pulver |