Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose monohydrat, 99+%
Artikelnummer. 11976891 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11976891 500 g Glasflaske 500g
10745961 25 g Glasflaske 25g
10307010 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11976891 Supplier Thermo Scientific Chemicals Supplier No. 125375000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Add to basket
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 66009-10-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00198188
InChI nøgle CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrat
SMIL O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D(+)-Melibiose monohydrate
Surhed 0,4 ml 0,1N NaOH/6g maks.
Smeltepunkt 182,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99+%
Lugt Lugtfri
Emballage Glasflaske
Mængde 500 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Specifik rotationstilstand +135,00 (20,00 °C c=4, H2O/NH3)
Specifik rotation +135.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: opløselig
Formel vægt 360.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver