Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-Melibiose monohydrat, 99+%
Artikelnummer. 10745961 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10745961 25 g Glasflaske 25g
10307010 100 g Glasflaske 100g
11976891 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10745961 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 125370250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 66009-10-7 | C12H24O12 | 360.31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 66009-10-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00198188
InChI nøgle CHIDEFLSUMQFBY-UHFFFAOYNA-N
Synonym d +-melibiose monohydrate, d-+-melibiose hydrate, 585-99-9 anhydrous, melibiose hplc, 6-, a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose hydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, 6-o-a-d-galactopyranosyl-d-glucopyranose monohydrate, 6-o-alpha-d-galactopyranosyl-d-glucose monohydrate, d-glucose, 6-o-a-d-galactopyranosyl-, monohydrate 9ci
PubChem CID 71308738
IUPAC navn (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5-tetrahydroxy-6-[(2S,3R,4S,5R,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxyhexanal;hydrat
SMIL O.OCC1OC(OCC(O)C(O)C(O)C(O)C=O)C(O)C(O)C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Melibiose monohydrate
Surhed 0.4mL 0.1N NaOH/6g max.
Smeltepunkt 182.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99+%
Lugt Odorless
Emballage Glasflaske
Mængde 25 g
Beilstein 31,421
Merck Index 14,582
Specifik rotationstilstand + 135.00 (20.00°C c=4,H2O/NH3)
Specifik rotation + 135.00
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 360.32
Procent renhed 99+%
Fysisk form Krystallinsk pulver