Få mere at vide
D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H13O9P.Na/c7-1-3(8)5(10)6(11)4(9)2-15-16(12,13)14;/h1,3-6,8-11H,2H2,(H2,12,13,14);/q;+1/p-1/t3-,4-,5-,6-;/m1./s1 |