CAS RN 70442-25-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-Mannose-6-phosphate Sodium Salt, TRC
CAS: 70442-25-0 Molekylær formel: C6H12NaO9P Molekylvægt (g/mol): 282.12 SMIL: [Na+].O[C@H](COP(=O)(O)[O-])[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)C=O