Få mere at vide
D-(+)-maltosemonohydrat, Fisher BioReagents
Artikelnummer. 10051403
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Poly flaske
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10051403 500 g Poly flaske 500g
1 options
Artikelnummer. 10051403 Leverandør Fisher BioReagents Leverandørnr. BP684500
 Begrænset vare
På lager
Maltose er velegnet til brug i cellekultursystemer, der kræver sukkertilsætningsstoffer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Alpha vektor Maltose monohydrat
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose Monohydrate
CAS 6363-53-7
Smeltepunkt 130 °C
Farve Farveløs
pH 5.5
Tab ved tørring rekord%
Analyseprocentområde ≥97 %
Emballage Poly flaske
Molekylær formel C12H24O12
MDL nummer MFCD00149343
Mængde 500 g
Specifik rotation 128 til 132° (+ eller -)
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
Molekylvægt (g/mol) 360.31
Formel vægt 360.29
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof