Få mere at vide
D-(+)-maltosemonohydrat,∼ 99 %, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11461701 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11461701 1 kg 1kg
11441701 100 g -
11451701 500 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11461701 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0219023791
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5290.00 DKK
    5038.51 DKK / 1kg
    Spare 251.49 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
På lager
D-(+)-maltosemonohydrat,∼ 99% er et sødemiddel.
  • D-(+ )-Maltosemonohydrat bruges som sødemiddel med omkring en tredjedel sødme af saccharose og som næringsstof i dyrkningsmedier.
  • Det bruges i farmaceutiske formuleringer og som et parenteralt tilskud af sukker til diabetikere.
Chemical Identifiers
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00149343
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose monohydrate
Navn note Molekylærbiologi
Farve Hvid
Tæthed 1.54 g/mL
Analyseprocentområde 99%
Mængde 1 kg
Optisk rotation 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH)
Formel vægt 360.31
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.