Beskrivelse
- D-(+ )-Maltosemonohydrat bruges som sødemiddel med omkring en tredjedel sødme af saccharose og som næringsstof i dyrkningsmedier.
- Det bruges i farmaceutiske formuleringer og som et parenteralt tilskud af sukker til diabetikere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Navn note | Molekylærbiologi |
| Farve | Hvid |
| Tæthed | 1.54 g/mL |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Mængde | 100 g |
| Optisk rotation | 130° ±5°(c=4, H2O, NH3OH) |
| Formel vægt | 360.31 |
| Procent renhed | 99% |
| Fysisk form | Pulver |
Medmindre andet er angivet, er MP Biomedicals produkter kun til forskning eller yderligere fremstillingsbrug, ikke til direkte brug på mennesker.