Få mere at vide
D-(+)-Maltose monohydrate, 95 to 98%, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11379109 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
11379109 100 g
11389109 500 g
11399109 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11379109 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0210224180
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Molekylær biologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00149343
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose monohydrate
Farve Hvid
Tæthed 1.54g/mL
Analyseprocentområde 95 to 98%
Mængde 100 g
Formel vægt 360.32
Fysisk form Fast stof