Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-maltosemonohydrat, 95 %
Artikelnummer. 11477727
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477727 500 g 500g
11467727 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477727 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A16266.36
Request Bulk or Custom Format
Edge
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360,31 g/mol
D-(+)-maltosemonohydrat, findes almindeligvis i fødevarer og anvendes almindeligvis i brygningsprocesser. Det bruges også i forskellige dyrkningsmedier i celle- og vævskulturapplikationer. D-(+)-Maltose Monohydrat anvendes som substrat forα -glucosidase. Det bruges også som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af enzymer såsom maltase(r); maltoseα -D-glucosyltransferase(r); maltose-transporterende ATPase(r); maltose O-acetyltransferase(r) og maltoseepimerase(r) og phosphorylase(r). D-Maltose bruges til at studere maltosebindende proteiner og disaccharidtransportsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
D-(+)-Maltosemonohydrat, findes almindeligvis i fødevarer og anvendes almindeligvis i brygningsprocesser. Det bruges også i forskellige dyrkningsmedier i celle- og vævskulturapplikationer. D-(+)-Maltose Monohydrat anvendes som substrat forα -glucosidase. Det bruges også som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af enzymer såsom maltase(r); maltoseα -D-glucosyltransferase(r); maltose-transporterende ATPase(r); maltose O-acetyltransferase(r) og maltoseepimerase(r) og phosphorylase(r). D-Maltose bruges til at studere maltosebindende proteiner og disaccharidtransportsystemer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløselig i ether
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00149343
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose monohydrate
Smeltepunkt ∼120°C (decomposition)
Analyseprocentområde 95%
Mængde 500 g
Beilstein 5784659
Merck Index 14,5714
Opløselighedsinformation Soluble in water; Slightly soluble in alcohol; Insoluble in ether
Optisk rotation +130° (c=2 in Water, 24h)
Formel vægt 360.32 (342.30 Anhydrous)
Procent renhed 95%