Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-(+)-maltosemonohydrat, 95 %
Beskrivelse
D-(+)-maltosemonohydrat, findes almindeligvis i fødevarer og anvendes almindeligvis i brygningsprocesser. Det bruges også i forskellige dyrkningsmedier i celle- og vævskulturapplikationer. D-(+)-Maltose Monohydrat anvendes som substrat forα -glucosidase. Det bruges også som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af enzymer såsom maltase(r); maltoseα -D-glucosyltransferase(r); maltose-transporterende ATPase(r); maltose O-acetyltransferase(r) og maltoseepimerase(r) og phosphorylase(r). D-Maltose bruges til at studere maltosebindende proteiner og disaccharidtransportsystemer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
D-(+)-Maltosemonohydrat, findes almindeligvis i fødevarer og anvendes almindeligvis i brygningsprocesser. Det bruges også i forskellige dyrkningsmedier i celle- og vævskulturapplikationer. D-(+)-Maltose Monohydrat anvendes som substrat forα -glucosidase. Det bruges også som et substrat til identifikation, differentiering og karakterisering af enzymer såsom maltase(r); maltoseα -D-glucosyltransferase(r); maltose-transporterende ATPase(r); maltose O-acetyltransferase(r) og maltoseepimerase(r) og phosphorylase(r). D-Maltose bruges til at studere maltosebindende proteiner og disaccharidtransportsystemer.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i alkohol. Uopløselig i ether
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-(+)-Maltose monohydrate |
| Smeltepunkt | ∽120 °C (dekomponering) |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 5784659 |
| Merck Index | 14,5714 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand; Let opløselig i alkohol; Uopløselig i æter |
| Formel vægt | 360,32 (342,30 Vandfri) |
| Procent renhed | 95% |