Få mere at vide
D-(+)-maltosemonohydrat, ≥92% (tør basis), Ultrapure
Artikelnummer. 15855318 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic bottle
Pakningsstørrelse:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15855318 1 kg Plastic bottle 1kg
15865318 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15855318 Leverandør Thermo Scientific Leverandørnr. J18725.A1
Request Bulk or Custom Format
D-(+)-maltosemonohydrat, >-92% (tør basis), Ultrapure, Affymetrix/USB, mængde: 5 kg, emballage: Plastikflaske, Kvalitet: Ultrapure, Smeltepunkt: ∼120 grader. C (dekomponering), procentvis renhed: >-92%, Analyseprocent noterer: Tør basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5 | CAS: 6363-53-7 | C12H22 O11·H2O | 360,31 g/mol
D-(+)-maltosemonohydrat,> -92 % (tør basis), Ultrapure , Affymetrix/USB , Antal: 5 kg, emballage: Plastflaske, klasse: Ultrapure , Smeltepunkt:∼ 120 grader C (nedbrydning), procent renhed: >-92 %, bemærkninger til analyseprocent: Tør basis, Beilstein: 5784659, CAS: 6363-53-7, EINECS-nummer: 200-716-5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H22O11·H2O
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00149343
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2 r,3 r,4 r,5 r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2 r,3 r,4 s,5 s,6 r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanal hydrate
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(+)-Maltose Monohydrate
Smeltepunkt ∼120°C (decomposition)
Assay Procent Noter Dry basis
Emballage Plastic bottle
Mængde 1 kg
Beilstein 5784659
Formel vægt 360.31
Procent renhed ≥92%
Grad Ultrapure
Fysisk form Crystalline Powder