Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(+)-maltosemonohydrat, 92+%
Artikelnummer. 10402471 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10402471 500 g Plastflaske 500g
10542691 100 g Plastflaske 100g
11966901 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10402471 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 329915000
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 6363-53-7 | C12H24O12 | 360,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6363-53-7
Molekylær formel C12H24O12
Molekylvægt (g/mol) 360.31
MDL nummer MFCD00149343
InChI nøgle HBDJFVFTHLOSDW-UHFFFAOYNA-N
Synonym d-+-maltose monohydrate, unii-dm477ee40d, 2r,3r,4r,5r-2,3,5,6-tetrahydroxy-4-2r,3r,4s,5s,6r-3,4,5-trihydroxy-6-hydroxymethyl oxan-2-yl oxy hexanal hydrate, beta-maltose monohydrate, d-+-maltosemonohydrate, 69-79-4 anhydrous, d +-maltose monohydrate, d-+-maltose monohydrate, puriss., d-+-maltose monohydrate, analytical standard, d-+-maltose monohydrate, bioxtra
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxy-4-{[3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-2-yl]oxy}hexanalhydrat
SMIL O.OCC(O)C(OC1OC(CO)C(O)C(O)C1O)C(O)C(O)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(+)-Maltose monohydrate
Navn note 90%
Smeltepunkt 130,0 °C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 92% min. (HPLC)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 31,386
Merck Index 14,5714
Specifik rotationstilstand +137,00 (20,00 °C c=4,H2O,NH3)
Specifik rotation +137.00
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 1080 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: let opløselig i alkohol, praktisk talt uopløselig i æter
Formel vægt 360.29
Procent renhed 92+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver eller krystaller