Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-lysinhydrochlorid, 99+% Artikelnummer.: 10125150
Thermo Scientific Chemicals D-lysinhydrochlorid, 99+%
Artikelnummer. p-3776608 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
1 g, Glasflaske, 1g
Mængde:
1 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
50g
Artikelnummer. 10125150
Brand: Thermo Scientific Chemicals 243080010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7274-88-6
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012920
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
SMIL Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine hydrochloride
Arsen (As) 1ppm max.
Farve Hvid
Tungmetaller (som Pb) 10ppm max.
Infrarødt spektrum Authentic
Jern (Fe) 30ppm max.
Analyseprocentområde 99+%
Tab ved tørring 0.3% max. (105°C, 3 hrs)
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2N(CH2)4CH(NH2)COOH·HCl
Specifik rotation -20.5° to -21.5° (20°C, 589nm) (c=8, 6N HCl)
Fieser 01,959; 07,79; 01,977
Sulfat aske 0.1% max.
IUPAC navn (2R)-2,6-diaminohexansyre-hydrochlorid
Specifik rotationstilstand −21° (20°C c=8,6N HCl)
Mængde 1 g
Formel vægt 182.65
Procent renhed 99.0 to 101.0%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
4 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0453983 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato25/08/2023 Artikelnummer243080500,243080010,243080100
PartinummerA0402569 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato15/12/2022 Artikelnummer243080500,243080010,243080100
PartinummerA0439863 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato24/03/2022 Artikelnummer243080500,243080010,243080100
PartinummerA0410763 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato07/02/2022 Artikelnummer243080500,243080010,243080100
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Thermo Scientific Chemicals D-lysinhydrochlorid, 99+% >