Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-Lysin monohydrochlorid, 98 %
Artikelnummer. 11332027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11332027 1 g 1g
11342027 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11332027 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L07710.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7274-88-6 | C6H15ClN2O2 | 182.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7274-88-6
Molekylær formel C6H15ClN2O2
Molekylvægt (g/mol) 182.65
MDL nummer MFCD00012920
InChI nøgle BVHLGVCQOALMSV-XZNNNFJINA-N
Synonym d-lysine hydrochloride, d-lysine monohydrochloride, d-lysine hcl, d-lysine, monohydrochloride, h-d-lys-oh.hcl, d-lysine, hydrochloride, unii-kk611jde1n, lysine, monohydrochloride, d, r-2,6-diaminohexanoic acid hydrochloride, lysine, hydrochloride, d
PubChem CID 81691
ChEBI CHEBI:53558
IUPAC navn (2R)-2,6-diaminohexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@@H](N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Lysine monohydrochloride
Smeltepunkt ∽260°C (decomposition)
Beilstein 4356907
Mængde 1 g
Formel vægt 182.65
Optisk rotation −20° (c=5 in 5N HCl)
Procent renhed 98%