Få mere at vide
Melford D-Luciferin kaliumsalt
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer.
Brand:  Melford L37060-0.1
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 30018440
  • 1260.00 DKK / 100mg
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer.
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer. Producerer bioluminescens, når den oxideres af ildflueluciferase. Tillader meget følsomme bioluminescerende målinger. Almindelig forskning bruger reportergen-assays, ATP assays, hele dyreforsøg, DNA-sekventering og andre. Vores produkt er specielt renset og testet grundigt for at sikre det højeste signal og reproducerbarhed med lav baggrund og følsomhed. Garanteret renhed bestemmes af både standard HPLC og chirale HPLC metoder. Beskyt mod lys og fugt.
Tekniske data
Tekniske data
100 mg
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Melford D-Luciferin kaliumsalt > 100 mg