Få mere at vide
Melford D-Luciferin kaliumsalt
Mængde:
50 mg
100 mg
250 mg
1 g
Description
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer.
RPI tilbyder den højeste renhed D-Luciferin Kalium Salt til en bred vifte af bioluminescerende applikationer. Producerer bioluminescens, når den oxideres af ildflueluciferase. Tillader meget følsomme bioluminescerende målinger. Almindelig forskning bruger reportergen-assays, ATP assays, hele dyreforsøg, DNA-sekventering og andre. Vores produkt er specielt renset og testet grundigt for at sikre det højeste signal og reproducerbarhed med lav baggrund og følsomhed. Garanteret renhed bestemmes af både standard HPLC og chirale HPLC metoder. Beskyt mod lys og fugt.
Specifications
Specifications
| Mængde | 250 mg |