Få mere at vide
D,L-Sulforaphane Glutathione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D,L-Sulforaphane Glutathione |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C16H28N4O7S3/c1-30(27)7-3-2-6-18-16(28)29-9-11(14(24)19-8-13(22)23)20-12(21)5-4-10(17)15(25)26/h10-11H,2-9,17H2,1H3,(H,18,28)(H,19,24)(H,20,21)(H,22,23)(H,25,26)/t10-,11-,30?/m0/s1 |
| Formel vægt | 484.112 |
| Procent renhed | >95% |