CAS RN 289711-21-3
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D,L-Sulforaphane Glutathione, TRC
CAS: 289711-21-3 Molekylær formel: C16 H28 N4 O7 S3 Molekylvægt (g/mol): 484.61 IUPAC navn: (2S)-2-amino-5-[[(2R)-1-(carboxymethylamino)-3-(4-methylsulfinylbutylcarbamothioylsulfanyl)-1-oxopropan-2-yl]amino]-5-oxopentanoic acid SMIL: CS(=O)CCCCNC(=S)SC[C@H](NC(=O)CC[C@H](N)C(=O)O)C(=O)NCC(=O)O