Få mere at vide
D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30132556
Skift visning
Mængde:
2.5 mg
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
2.5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
30132556 2.5 mg 2.5mg
30133970 5 mg -
30011823 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30132556 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4409702.5MG
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 135308-76-8
Molekylær formel C14H22ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 271.78
Synonym Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (1:1), Phenol, 4-[2-amino-1-(1-hydroxycyclohexyl)ethyl]-, hydrochloride (9CI), Wy 46965
SMIL Cl.NCC(c1ccc(O)cc1)C2(O)CCCCC2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D,L-N,N-Didesmethyl-O-desmethyl Venlafaxine Hydrochloride
Mængde 2.5 mg
InChI formel InChI=1S/C14H21NO2.ClH/c15-10-13(11-4-6-12(16)7-5-11)14(17)8-2-1-3-9-14;/h4-7,13,16-17H,1-3,8-10,15H2;1H