Få mere at vide
D-(-)-isoascorbinsyre, 98%
Artikelnummer. 11367808
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11367808 500 g 500g
11357808 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11367808 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036366.36
Request Bulk or Custom Format
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198,11 g/mol
D-(-)-Isoascorbinsyre bruges som antioxidant især i bryggeriindustrien, reduktionsmiddel i fotografering. Og det bruges også i fødevareindustrien som fødevaretilsætningsstoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-65-6
Molekylær formel C6H7NaO6
Molekylvægt (g/mol) 198.11
MDL nummer MFCD00005378
InChI nøgle IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC navn (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-(-)-Isoascorbic acid
Smeltepunkt 169°C to 172°C (decomposition)
Lugt Odorless
Mængde 500 g
Merck Index 14,5126
Opløselighedsinformation Soluble in alcohol,pyridine and water.
Formel vægt 176.12
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver