Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-isoascorbinsyre, 98 %
Artikelnummer. 10491651 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
2.5 kg
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10491651 500 g 500g
10267283 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10491651 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 227275000
 Begrænset vare
På lager
CAS: 89-65-6 | C6H7NaO6 | 198,11 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 89-65-6
Molekylær formel C6H7NaO6
Molekylvægt (g/mol) 198.11
MDL nummer MFCD00005378
InChI nøgle IFVCRSPJFHGFCG-HXPAKLQESA-N
Synonym erythorbic acid, isoascorbic acid, d-araboascorbic acid, d-isoascorbic acid, araboascorbic acid, d-erythorbic acid, isovitamin c, neo-cebicure, saccharosonic acid, mercate 5
PubChem CID 54675810
ChEBI CHEBI:51438
IUPAC navn (2R)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-3,4-dihydroxy-2H-furan-5-on
SMIL [Na+].OC[C@H](O)C1OC(=O)[C-](O)C1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Isoascorbic acid
Navn note 98%
Smeltepunkt 167,0 °C til 172,0 °C
Farve Hvid til gul
Tab ved tørring 0,4% maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (Iodimetri)
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Merck Index 15, 5171
Specifik rotationstilstand −17.25°(25 °C c=10,H2O)
Specifik rotation −17.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 100 g/l. Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, pyridin, moderat opløselig i acetone, let opløselig i glycerol
Formel vægt 176.13
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller