Få mere at vide
D-Idose (0.141M Solution), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Idose |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1,3-6,8-12H,2H2/t3-,4-,5+,6+/m1/s1 |
| Formel vægt | 180.0634 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | D-Idose 0.141M |