CAS RN 5978-95-0
IUPAC Navn:
—
Synonymer:
—
Molekylvægt (g/mol):
—
Molekylformel:
—
InChi Key:
—
SMILES:
—
1
–
1
af
1
Resultater
1
D-Idose (0.141M Solution), TRC
CAS: 5978-95-0 Molekylær formel: C6 H12 O6 Molekylvægt (g/mol): 180.1559 Synonym: Idose, D- (8CI) IUPAC navn: (2S,3R,4S,5R)-2,3,4,5,6-pentahydroxyhexanal SMIL: OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)C=O