Få mere at vide
D-Homophenylalanine, 98%
Artikelnummer. 11426580
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11426580 1 g 1g
11436580 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11426580 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H27629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 82795-51-5 | C10H13NO2 | 179.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 82795-51-5
Molekylær formel C10H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 179.22
MDL nummer MFCD00063091
InChI nøgle JTTHKOPSMAVJFE-SECBINFHSA-N
Synonym d-homophenylalanine, h-d-hophe-oh, 2r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, r-2-amino-4-phenylbutanoic acid, d-homophenyl-ala, h-d-homophe-oh, r-homophenylalanine, r-2-amino-4-phenylbutyric acid, unii-5847zw3pep, d-homophenyl alanine
PubChem CID 6950302
IUPAC navn (2R)-2-amino-4-phenylbutansyre
SMIL N[C@H](CCC1=CC=CC=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Homophenylalanine
Smeltepunkt >300°C
Beilstein 4675530
Mængde 1 g
Formel vægt 179.22
Procent renhed 98%