Få mere at vide
D-Gluco-Hexodialdose, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | D-Gluco-Hexodialdose |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H10O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h1-6,9-12H/t3-,4+,5-,6-/m1/s1 |
| Formel vægt | 178.0477 |