Få mere at vide
D(-)-fruktose, specificeret efter kravene til USP
Artikelnummer. 15219315 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15219315 5 kg 5kg
15229315 250 g 250g
15209315 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15219315 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 451960050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1410.47 DKK
    1269.65 DKK / 5kg
    Spare 140.82 DKK
    9% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Fructose
Smeltepunkt 103,0 °C til 105,0 °C
Antændelsesrest 0,5% maks
Mængde 5 kg
Merck Index 15,4302
Specifik rotation −92.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, pyridin, ether, etylamin og methylamin
Formel vægt 180.16