Få mere at vide
β-D-(-)-Fruktose, MP Biomedicals
Artikelnummer. 11359039 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Artikelnummer. Mængde
11359039 500 g
1 options
Artikelnummer. 11359039 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 02102186.5
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-01-2027
  • Fruktose og andre monosakkarider bruges til kræftdiagnose, da kræftceller har vist en højere grad af fruktoseforbrug sammenlignet med glukose
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-D-(-)-FRUCTOSE
CAS 57-48-7
Smeltepunkt 110 °C til 120 °C
Molekylær formel C6H12O6
Lineær formel C6H12O6
MDL nummer MFCD00148910
Mængde 500 g
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand og alkohol.
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
Molekylvægt (g/mol) 180.156
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
Formel vægt 180.2
Procent renhed ≥99%
Fysisk form Pulver