Få mere at vide
D(-)-Fructose, Millipore™
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 100°C to 104°C (decomposition) |
| Tæthed | 1.59 g/cm3 at 20°C (OECD Test Guideline 109) |
| MDL nummer | MFCD00148910 |
| Mængde | 1 kg |
| Synonym | D(-)-Fructose, Laevulose, Levulose, D(-)-Fructose |
| Molekylvægt (g/mol) | 180.16 |
| Grad | Research |