Description
D(-)-fruktose, certificeret AR til analyse
Specifications
Specifications
| Smeltepunkt | 103 °C |
| Farve | Hvid |
| pH | 5 til 7 |
| Emballage | Plast pulver krukke |
| Mængde | 1 kg |
| Formel vægt | 180,16 g/mol |
| Fysisk form | Fast stof |