Få mere at vide
D(-)-fruktose, certificeret AR til analyse, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10488210 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10488210 500 g 500g
10111620 100 g 100g
10579760 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10488210 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. F/1952/53
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
D(-)-fruktose, certificeret AR til analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer 148910
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Smeltepunkt 103 °C
Farve Hvid
pH 5 til 7
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 500 g
Formel vægt 180,16 g/mol
Fysisk form Fast stof