Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D-fruktose, 99 %
Artikelnummer. 11453308
Skift visning
Mængde:
250 g
1000 g
5000 g
Pakningsstørrelse:
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11453308 250 g 250g
11443308 1000 g -
11463308 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11453308 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. A17718.30
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180,156 g/mol
Fruktose bruges kommercielt i fødevarer og drikkevarer. Det øger stivelsesviskositeten hurtigere og opnår en højere slutviskositet end saccharose. Det har alle fibrene presset ud af det, og så optages fruktosen let i blodbanen. Høj-fructose-majssirup bruges i frosne produkter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Fructose bruges kommercielt i fødevarer og drikkevarer. Det øger stivelsesviskositeten hurtigere og opnår en højere slutviskositet end saccharose. Det har alle fibrene presset ud af det, og så optages fruktosen let i blodbanen. Høj-fructose-majssirup bruges i frosne produkter.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.156
MDL nummer MFCD00148910
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D-Fructose
Smeltepunkt ∽105 °C til 110 °C
Tæthed 1.59
Analyseprocentområde 99%
Mængde 250 g
Beilstein 1239004
Merck Index 14,4273
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%