Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals D(-)-fruktose, 99 %
Artikelnummer. 10307440 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10307440 500 g Plastflaske 500g
10397430 1 kg Plastflaske 1kg
10634642 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11984041 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10307440 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 161355000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    437.32 DKK
    378.65 DKK / 500g
    Spare 58.67 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
Læg i indkøbskurv
Edge
D(-)-Fruktose, 99%, C6H12O6, CAS Number-57-48-7, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, arabino-hexulose, d--fruktose, d---fruktose, d-levulose, fruktose, d, furucton, keto-d-fruktose, krystar 300, sukker, frugt, 500g, Består testen, 98,5% min, 31.321, CHEBI:48095, 50ppm max, Hvid, 200-333-3 | CAS: 57-48-7 | C6H12O6 | 180,16 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 57-48-7
Molekylær formel C6H12O6
Molekylvægt (g/mol) 180.16
InChI nøgle BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Synonym d---fructose, d--fructose, 3s,4r,5r-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-one, furucton, arabino-hexulose, keto-d-fructose, d-levulose, sugar, fruit, fructose, d, krystar 300
PubChem CID 5984
ChEBI CHEBI:48095
IUPAC navn (3S,4R,5R)-1,3,4,5,6-pentahydroxyhexan-2-on
SMIL C(C(C(C(C(=O)CO)O)O)O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale D(-)-Fructose
Smeltepunkt 103,0 °C til 105,0 °C
Farve Hvid
Tab ved tørring 0,5% (70 °C, 4 timer) (vakuum) maks.
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 98,5% min
Emballage Plastflaske
Mængde 500 g
Beilstein 31,321
Merck Index 15,4302
Specifik rotationstilstand −92,25 (20,00 °C c=10,H2O,beregnet på tørstof)
Specifik rotation −92.25
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 3750 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, pyridin, ether, etylamin og methylamin
Formel vægt 180.16
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller krystaller